Anti-STRO-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: STRO-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-48356 NBP1-48356SS
NOVUNBP1-48356EA 567 EUR InStock
NOVUNBP1-48356 NOVUNBP1-48356SS
Anti-STRO-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: STRO-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STRO-1
Clonality: monoclonal
Clone: STRO-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Lambda
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité