Anti-THAP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-49463 NBP1-49463SS
NOVUNBP1-49463EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-49463 NOVUNBP1-49463SS
Anti-THAP11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THAP11 (THAP domain containing 11)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité