Anti-PC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-49536 NBP1-49536SS
NOVUNBP1-49536EA 611 EUR InStock
NOVUNBP1-49536 NOVUNBP1-49536SS
Anti-PC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PC (pyruvate carboxylase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité