Anti-RNA polymerase II Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-49546 NBP1-49546SS
NOVUNBP1-49546EA 579 EUR InStock
NOVUNBP1-49546 NOVUNBP1-49546SS
Anti-RNA polymerase II Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNA polymerase II
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité