Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P4H2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-49552 NBP1-49552SS
NOVUNBP1-49552EA 596 EUR InStock
NOVUNBP1-49552 NOVUNBP1-49552SS
Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: P4H2]
Anticorps
The DUX4 Antibody (P4H2) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to DUX4. This antibody reacts with human. The DUX4 Antibody (P4H2) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100 - 1:200
Type: Primary
Antigen: DUX4
Clonality: Monoclonal
Clone: P4H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité