Anti-TGOLN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-49643 NBP1-49643SS
NOVUNBP1-49643EA 698 EUR InStock
NOVUNBP1-49643 NOVUNBP1-49643SS
Anti-TGOLN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The TGN46 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to TGN46. This antibody reacts with human. The TGN46 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: TGN46
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité