Anti-NKX6-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-49672 NBP1-49672SS
NOVUNBP1-49672EA 755 EUR InStock
NOVUNBP1-49672 NOVUNBP1-49672SS
Anti-NKX6-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The NKX6.1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to NKX6.1. This antibody reacts with human, mouse. The NKX6.1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: NKX6.1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité