Anti-Prostate Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A11E9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-51541 NBP1-51541SS
NOVUNBP1-51541EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-51541 NOVUNBP1-51541SS
Anti-Prostate Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A11E9]
Anticorps
Mouse Monoclonal Prostate Specific Antigen Antibody (5A11E9). Tested Applications: Western Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200 - 1:1000
Type: Primary
Antigen: PSA
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité