Anti-AURKA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-51843SSEA 263 EUR InStock
NOVUNBP1-51843SS NOVUNBP1-51843
Anti-AURKA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Aurora A Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Aurora A. This antibody reacts with human, mouse. The Aurora A Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Simple Western
Type: Primary
Antigen: Aurora A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité