Anti-mtTFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 18G102B2E11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71648 NBP1-71648SS
NOVUNBP1-71648EA 636 EUR InStock
NOVUNBP1-71648 NOVUNBP1-71648SS
Anti-mtTFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 18G102B2E11]
Anticorps
Mouse Monoclonal mtTFA Antibody (18G102B2E11). Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: MTTF1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité