Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71704 NBP1-71704SS
NOVUNBP1-71704EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-71704 NOVUNBP1-71704SS
Anti-TP53INP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The TP53INP2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to TP53INP2. This antibody reacts with human, mouse. The TP53INP2 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50
Type: Primary
Antigen: TP53INP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité