Anti-GABARAP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71771 NBP1-71771SS
NOVUNBP1-71771EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-71771 NOVUNBP1-71771SS
Anti-GABARAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The GABARAP Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to GABARAP. This antibody reacts with human, mouse. The GABARAP Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: GABARAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité