Anti-MFN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11E9-1H12]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-71775 NBP1-71775SS
NOVUNBP1-71775EA 623 EUR InStock
NOVUNBP1-71775 NOVUNBP1-71775SS
Anti-MFN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11E9-1H12]
Anticorps
Mouse Monoclonal Mitofusin-1 Antibody (11E9-1H12). Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100
Type: Primary
Antigen: MFN1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité