Anti-MFN1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: 11E9-1H12]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-71775VEA 709 EUR InStock
NOVUNBP1-71775V
Anti-MFN1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: 11E9-1H12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MFN1 (mitofusin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 11E9-1H12
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité