Anti-HSPB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-75477 NBP1-75477SS
NOVUNBP1-75477EA 535 EUR InStock
NOVUNBP1-75477 NOVUNBP1-75477SS
Anti-HSPB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Hsp27 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Canine, Hamster.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100
Type: Primary
Antigen: HSP27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité