Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77395 NBP1-77395SS
NOVUNBP1-77395EA 567 EUR InStock
NOVUNBP1-77395 NOVUNBP1-77395SS
Anti-NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The NFkB1 / NFkB p105 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to NFkB1 / NFkB p105. This antibody reacts with human, mouse. The NFkB1 / NFkB p105 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:250
Type: Primary
Antigen: NFkB1/NFkB p105
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité