Anti-Lamin A + C R453W Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 12A-2F5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-77401REA 656 EUR InStock
NOVUNBP1-77401R
Anti-Lamin A + C R453W Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 12A-2F5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lamin A + C R453W
Clonality: monoclonal
Clone: 12A-2F5
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité