Anti-HSPA13 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77456 NBP1-77456SS
NOVUNBP1-77456EA 582 EUR InStock
NOVUNBP1-77456 NOVUNBP1-77456SS
Anti-HSPA13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Hsp70 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité