Anti-RUNX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77462 NBP1-77462SS
NOVUNBP1-77462EA 570 EUR InStock
NOVUNBP1-77462 NOVUNBP1-77462SS
Anti-RUNX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The RUNX2 / CBFA1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to RUNX2 / CBFA1. This antibody reacts with human, mouse. The RUNX2 / CBFA1 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: RUNX2/CBFA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité