Anti-TPH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77559 NBP1-77559SS
NOVUNBP1-77559EA 438 EUR InStock
NOVUNBP1-77559 NOVUNBP1-77559SS
Anti-TPH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TPH2 (tryptophan hydroxylase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité