Anti-CXCR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77560 NBP1-77560SS
NOVUNBP1-77560EA 638 EUR InStock
NOVUNBP1-77560 NOVUNBP1-77560SS
Anti-CXCR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CXCR4 (chemokine (C-X-C motif) receptor 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité