Anti-IGF1R Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77680 NBP1-77680SS
NOVUNBP1-77680EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-77680 NOVUNBP1-77680SS
Anti-IGF1R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal IGF1 Receptor Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: IGF1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité