Anti-ABCB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-77689 NBP1-77689SS
NOVUNBP1-77689EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-77689 NOVUNBP1-77689SS
Anti-ABCB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCB5 (ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité