Anti-LDL Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: C7]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78159 NBP1-78159SS
NOVUNBP1-78159EA 623 EUR InStock
NOVUNBP1-78159 NOVUNBP1-78159SS
Anti-LDL Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: C7]
Anticorps
Mouse Monoclonal LDL Receptor Antibody (C7). Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Bovine.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: LDLR
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité