Anti-VLDLR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-78162SSEA 263 EUR InStock
NOVUNBP1-78162SS NOVUNBP1-78162
Anti-VLDLR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A6]
Anticorps
The VLDL R Antibody (6A6) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to VLDL R. This antibody reacts with human, mouse, rat, bovine. The VLDL R Antibody (6A6) has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200
Type: Primary
Antigen: VLDL R
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité