Anti-KRT19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78278 NBP1-78278SS
NOVUNBP1-78278EA 623 EUR InStock
NOVUNBP1-78278 NOVUNBP1-78278SS
Anti-KRT19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Cytokeratin 19 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Cytokeratin 19. This antibody reacts with human, rat. The Cytokeratin 19 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: CK19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité