Anti-LRRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78299 NBP1-78299SS
NOVUNBP1-78299EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-78299 NOVUNBP1-78299SS
Anti-LRRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité