Anti-CHORDC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-78304EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-78304 NOVUNBP1-78304SS
Anti-CHORDC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The CHORDC1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to CHORDC1. This antibody reacts with human, mouse. The CHORDC1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:150
Type: Primary
Antigen: CHORDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité