Anti-SERF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78393 NBP1-78393SS
NOVUNBP1-78393EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-78393 NOVUNBP1-78393SS
Anti-SERF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SERF1A Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to SERF1A. This antibody reacts with human. The SERF1A Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: SERF1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité