Anti-GSAP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78400-A NBP1-78400-B
NOVUNBP1-78400-AEA 235 EUR InStock
NOVUNBP1-78400-A NOVUNBP1-78400-B
Anti-GSAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSAP (gamma-secretase activating protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité