Anti-TLR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78427 NBP1-78427SS
NOVUNBP1-78427EA 580 EUR InStock
NOVUNBP1-78427 NOVUNBP1-78427SS
Anti-TLR4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The TLR4 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to TLR4. This antibody reacts with human, mouse, rat. The TLR4 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50
Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité