Anti-ILVBL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78433 NBP1-78433SS
NOVUNBP1-78433EA 446 EUR InStock
NOVUNBP1-78433 NOVUNBP1-78433SS
Anti-ILVBL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ILVBL (ilvB (bacterial acetolactate synthase)-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité