Anti-NLRC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78979 NBP1-78979SS
NOVUNBP1-78979EA 567 EUR InStock
NOVUNBP1-78979 NOVUNBP1-78979SS
Anti-NLRC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The CARD12 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to CARD12. This antibody reacts with human, mouse. The CARD12 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: CARD12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité