Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78981SS NBP1-78981
NOVUNBP1-78981SSEA 231 EUR InStock
NOVUNBP1-78981SS NOVUNBP1-78981
Anti-HDAC6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HDAC6 (histone deacetylase 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité