Anti-B3GAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78982SS NBP1-78982
NOVUNBP1-78982SSEA 235 EUR InStock
NOVUNBP1-78982SS NOVUNBP1-78982
Anti-B3GAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The beta-1,3-Glucuronyltransferase 1 / B3GAT1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to beta-1,3-Glucuronyltransferase 1 / B3GAT1. This antibody reacts with human, mouse. The beta-1,3-Glucuronyltransferase 1 / B3GAT1 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:600
Type: Primary
Antigen: beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité