Anti-UBE2E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-78983 NBP1-78983SS
NOVUNBP1-78983EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-78983 NOVUNBP1-78983SS
Anti-UBE2E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The UbcH6 / UBE2E1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to UbcH6 / UBE2E1. This antibody reacts with human, mouse. The UbcH6 / UBE2E1 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative).
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:600
Type: Primary
Antigen: UbcH6/UBE2E1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité