Anti-MBD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP1-91189EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-91189 NOVUNBP1-91189SS
Anti-MBD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal MBD4 Antibody. Tested Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (-). Tested Reactivity: Human, Mouse (-).
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: MBD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité