Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-91271 NBP1-91271SS
NOVUNBP1-91271EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-91271 NOVUNBP1-91271SS
Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ZNF521 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to ZNF521. This antibody reacts with human, mouse. The ZNF521 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative).
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: ZNF521
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité