Anti-BMI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LLBmi1-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-96140 NBP1-96140SS
NOVUNBP1-96140EA 557 EUR InStock
NOVUNBP1-96140 NOVUNBP1-96140SS
Anti-BMI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LLBmi1-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BMI1 (BMI1 polycomb ring finger oncogene)
Clonality: monoclonal
Clone: LLBmi1-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité