Anti-ChABC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A12]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-96142 NBP1-96142SS
NOVUNBP1-96142EA 542 EUR InStock
NOVUNBP1-96142 NOVUNBP1-96142SS
Anti-ChABC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ChABC
Clonality: monoclonal
Clone: 6A12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité