Anti-TRPV1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-97417 NBP1-97417SS
NOVUNBP1-97417EA 654 EUR InStock
NOVUNBP1-97417 NOVUNBP1-97417SS
Anti-TRPV1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRPV1 (transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité