Anti-PIF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-97931 NBP1-97931SS
NOVUNBP1-97931EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-97931 NOVUNBP1-97931SS
Anti-PIF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The PIF1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to PIF1. This antibody reacts with mouse. The PIF1 Antibody has been validated for the following applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative), ICC / IF (Negative).
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:300
Type: Primary
Antigen: PIF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité