Anti-MMP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-99123 NBP1-99123SS
NOVUNBP1-99123EA 554 EUR InStock
NOVUNBP1-99123 NOVUNBP1-99123SS
Anti-MMP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal MMP7 Antibody. Tested Applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Mouse.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:300
Type: Primary
Antigen: MMP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité