Anti-ZEB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-13159 NBP2-13159SS
NOVUNBP2-13159EA 570 EUR InStock
NOVUNBP2-13159 NOVUNBP2-13159SS
Anti-ZEB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZEB1 (zinc finger E-box binding homeobox 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité