Anti-ERManI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-13167 NBP2-13167SS
NOVUNBP2-13167EA 514 EUR InStock
NOVUNBP2-13167 NOVUNBP2-13167SS
Anti-ERManI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERManI
Clonality: monoclonal
Clone: 3C2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité