Anti-MMP9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-13173 NBP2-13173SS
NOVUNBP2-13173EA 570 EUR InStock
NOVUNBP2-13173 NOVUNBP2-13173SS
Anti-MMP9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP9 (matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase))
Clonality: monoclonal
Clone: 4A3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité