Anti-CCL2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2D8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP2-22115EA 702 EUR InStock
NOVUNBP2-22115 NOVUNBP2-22115SS
Anti-CCL2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2D8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCL2 (chemokine (C-C motif) ligand 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité