Anti-AURKA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-22118 NBP2-22118SS
NOVUNBP2-22118EA 554 EUR InStock
NOVUNBP2-22118 NOVUNBP2-22118SS
Anti-AURKA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AURKA (aurora kinase A)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité