Anti-NOS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-22119 NBP2-22119SS
NOVUNBP2-22119EA 654 EUR InStock
NOVUNBP2-22119 NOVUNBP2-22119SS
Anti-NOS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOS2 (nitric oxide synthase 2, inducible)
Clonality: monoclonal
Clone: 400000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité