Anti-MBP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-22121SS NBP2-22121
NOVUNBP2-22121SSEA 256 EUR InStock
NOVUNBP2-22121SS NOVUNBP2-22121
Anti-MBP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MBP (myelin basic protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 2H9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité